Learn More
4-Fluoresorcin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluororesorcinol |
| CAS | 103068-41-3 |
| Summenformel | C6H5FO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(F)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Fluorbenzol-1,3-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.1 |
| Formelmasse | 128.0274 |