Learn More
4-Fluoresorcin, TRC
Artikelnummer. 30396111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396111 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5959151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Summenformel C6H5FO2
Menge 1 g
Synonym 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(F)c(O)c1
IUPAC-Name 4-Fluorbenzol-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 128.1
Formelmasse 128.0274