Learn More
4-Fluorthiophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049095 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30049095 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0894.170100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Fluorthiophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Fluorothiophenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6H5FS
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Fc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 4-fluorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Menge 100 mg
Formelmasse 128,0096 g/mol