Learn More
4-Formylbenzoesäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1571-08-0 |
| Summenformel | C9H8O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl 4-Formalbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.16 |
| Formelmasse | 164.0473 |