Learn More
4-Guanidinobenzoensäure-Hydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30405498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405498 25 g
30393565 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG82130025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42823-46-1
Summenformel C8 H9 N3 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.64
Synonym 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride
IUPAC-Name 4-Carbamimidamodobenzoesäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H
Formelmasse 215.0462