Learn More
4-Heptanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364719
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11364719 100 mL 100 Milliliter
11424737 250 mL 250 Milliliter
11414737 1000 mL 1000 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11364719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21222.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
4-Heptanone is used as a solvent for nitrocellulose as well as in organic synthesis. It is involved in the preparation of flavorings. It is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Further, it is used in paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Heptanon wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose sowie in der organischen Synthese verwendet. Es ist an der Herstellung von Aromastoffen beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus wird es in Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ligroin und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-19-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00009403
InChI-Schlüssel HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC-Name Heptan-4-on
SMILES CCCC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptanone
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 0.818
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.407
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2710
Beilstein 1699049
Merck Index 14,3345
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ligroin and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%