Learn More
4-Heptin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347676
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11347676
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11292.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 19781-81-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19781-81-8
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00041588
InChI-Schlüssel CXVIEBMEWKSONY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-heptyn-2-ol, acmc-1c9g1, cxviebmewksony-uhfffaoysa
PubChem CID 89225
IUPAC-Name Hept-4-yn-2-ol
SMILES CCC#CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptyn-2-ol
Dichte 0.88
Siedepunkt 67°C to 68°C (14 mmHg)
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.4515
Menge 5 g
Beilstein 2232633
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%