Learn More
4-Hexen-1-ol, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400758
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400758 5 g 5 Gramm
15410758 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15400758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54459.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Hexen-1-ol in Reaktion mit NaIO4/NaHSO3-Reagenzien ergibt 2-(1-Iodoethyl)Tetrahydrofuran. Wurde bei der Vorbereitung von Hex--4-Enalen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-92-7
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009713
InChI-Schlüssel VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
IUPAC-Name (E)-Hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C\CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hexen-1-ol
Namenshinweis predominantly trans
Dichte 0.851
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 61°C (142°F)
Strukturformel CH3CH=CH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hexen-1-ol