missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hexen-1-ol, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7036201
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400758 5 g 5 Gramm
15410758 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15400758

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54459.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
4-Hexen-1-ol in Reaktion mit NaIO4/NaHSO3-Reagenzien ergibt 2-(1-Iodoethyl)Tetrahydrofuran. Wurde bei der Vorbereitung von Hex--4-Enalen verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 928-92-7
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009713
InChI-Schlüssel VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
IUPAC-Name (E)-Hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C\CCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Hexen-1-ol
Namenshinweis predominantly trans
Dichte 0.851
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 61°C (142°F)
Strukturformel CH3CH=CH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hexen-1-ol

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.