Learn More
4-Hexin-3-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hexyn-3-ol |
| Dichte | 0.894 |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C (105 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.45 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1739392 |
| Formelmasse | 98.15 |
| Reinheit (%) | 95% |