Learn More
4-Hydrazinobenzolsulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30394555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394555 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71012050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Summenformel C6 H8 N2 O3 S
Menge 50 g
Synonym p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
SMILES NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-Hydrazinylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.2
Formelmasse 188.0256