Learn More
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 24589-77-3 |
| Summenformel | C7 H8 N2 O2 . H Cl |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.612 |
| Formelmasse | 188.0353 |