Learn More
4-Hydroperoxy-Cyclophosphamid, TRC
Artikelnummer. 30006882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006882 10 mg 10 Milligramm
30008246 5 mg 5 Milligramm
30010507 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30006882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71467510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39800-16-3
Summenformel C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 293.08
IUPAC-Name N,N-bis(2-chlorethyl)-4-hydroperoxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin
SMILES OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Formelmasse 292.0146