Learn More
4-Hydroxy-α 1- 6-(3-Phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzoldimethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(3-phenylpropoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 94749-11-8 |
| Summenformel | C24 H35 N O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (1RS)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylpropoxy)hexyl]amino]ethanol, 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-alpha1-[[[6-(3-phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-, Salmeterol Xinafoate Imp. C (EP), GR 35795X, Salmeterol EP Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H35NO4/c26-19-22-17-21(12-13-23(22)27)24(28)18-25-14-6-1-2-7-15-29-16-8-11-20-9-4-3-5-10-20/h3-5,9-10,12-13,17,24-28H,1-2,6-8,11,14-16,18-19H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-(Hydroxymethyl)-4-[1-Hydroxy-2-[6-(3-phenylpropoxy)hexylamino]ethyl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.54 |
| Formelmasse | 401.2566 |