Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465287
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22664.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2403-88-5
Summenformel C9H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.257
MDL-Nummer MFCD00005983
InChI-Schlüssel VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC-Name 2,2,2,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Dichte 1.085
pH 11.2
Siedepunkt 212°C to 215°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 105039
Formelmasse 157.26
Reinheit (%) 98%