Learn More
4-Hydroxy-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349056
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349056 25 g 25 Gramm
11329056 1 g 1 Gramm
11339056 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20209.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 652-34-6 | C7H2F4O3 | 210.084 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure-Hydrat kann bei der Herstellung eines neuen Liganden, Methyl-2,3,5,6-tetrafluor-4-oxybenzoesäure (C8H3F4O3), verwendet werden, wobei durch eine Kombination mit einer elektronenziehenden Gruppe (C6F4) die Reaktivität mit einer Ankergruppe (CO2Me) zur Immobilisierung auf Trägern angepasst wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-34-6
Summenformel C7H2F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.084
MDL-Nummer MFCD00129952
InChI-Schlüssel FTLHGQOBAPTEHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy-benzoic acid, tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy, f4-pohb, tetrafluoro-4-hydroxybenzoate, zlchem 412, acmc-1b1y5, ksc622i2b, 4-carboxy-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PubChem CID 98835
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 148°C to 150°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 986011
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.1
Reinheit (%) 97%