Learn More
4-Hydroxy-2 (5H)-furanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10216290 1 g Glasflasche 1 Gramm
10209743 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-57-1
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00052187
InChI-Schlüssel JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Farbe Beige-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver