Learn More
4-Hydroxy-2-Butanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397776 25 g 25 Gramm
11307786 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11456.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590-90-9 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
4-Hydroxy-2-butanone is used in the preparation of fused benzazepine molecules as selective D3 receptor antagonists with pharmaceutical activity. It is also used in the preparation of verrucarin and mevalonic acid lactone. Further, it is used to prepare 3-buten-2-one through dehydration over an anatase titanium dioxide catalyst. It is also employed in the preparation of 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole, (±)-lineatin and beta-hydroxylactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-2-Butanon wird bei der Herstellung von fusionierten Benzazepin-Molekülen als selektive D3-Rezeptor-Antagonisten mit pharmazeutischer Aktivität verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Verrucarin und Mevalonsäurelacton verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet, um 3-buten-2-on durch Dehydrierung über einen Anatase-Titandioxid-Katalysator vorzubereiten. Sie wird auch bei der Herstellung von 4-methyl-5-hydroxymethylthiazol, (± )-lineatin und Beta-Hydroxylactonen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ethanol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-90-9
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00059005
InChI-Schlüssel LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone
PubChem CID 111509
ChEBI CHEBI:41268
IUPAC-Name 4-Hydroxybutan-2-on
SMILES CC(=O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-butanone
Dichte 1.02
Siedepunkt 73°C to 76°C (12 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 25 g
Beilstein 1737666
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ethanol and ether.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-2-butanone