Learn More
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11904801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904801 25 g Glasflasche 25 Gramm
10275321 1 g Glasflasche 1 Gramm
10595091 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335930250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18278-34-7
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00051964
InChI-Schlüssel WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153.0°C to 158.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(O)C6H3(OH)OCH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water (20°C)
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.