Learn More
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408050 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94603025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS 18278-34-7
Summenformel C8 H8 O3
Menge 25 g
Synonym Benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy-, o-Anisaldehyde, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-3-methoxyphenol, 4-Hydroxy-o-anisaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1cc(O)ccc1C=O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473