Learn More
4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962236 25 mg 25 Milligramm
17961206 100 mg 100 Milligramm
30463078 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962236 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.090025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H10 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP), Piroxicam Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14)
SMILES O=C(N)C1=C(O)C=2C=CC=CC2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Menge 25 mg
Formelmasse 254.0361 g/mol