missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, Mikromol™

Artikelnummer. 30463078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463078 4 x 25 mg -
17962236 25 mg 25 Milligramm
17961206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30463078 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.0900254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H10 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP), Piroxicam Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14)
Lösungstyp Neat
SMILES O=C(N)C1=C(O)C=2C=CC=CC2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 254.0361 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.