Learn More
4-Hydroxy-2-methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461998
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11461998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14587.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinoline is act as an intermediate in the synthesis of dequalinium chloride and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-2-methylchinolin ist als Zwischenprodukt bei der Synthese von Dequaliniumchlorid und als pharmazeutisches Zwischenprodukt tätig.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-67-0
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00006758,MFCD00518775
InChI-Schlüssel NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Menge 5 g
Beilstein 118320
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Chinolin-4-on
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) ≥98%