Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491559
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15491559
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64380.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170886-13-2
Summenformel C6H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.099
MDL-Nummer MFCD01571202
InChI-Schlüssel LKHCWMQMRXAPHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyridine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyridine, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyridine, 2-trifluoromethyl-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-pyridin-4-one, 2-trifluoromethylpyridin-4-ol, 2-trifluoromethyl-1,4-dihydropyridin-4-one, pubchem17703
PubChem CID 10953849
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-4-on
SMILES C1=CNC(=CC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 163.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver