Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357906 1 g 1 Gramm
11367906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13118.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1546-80-1
Summenformel C5H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.087
MDL-Nummer MFCD00151833
InChI-Schlüssel PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Menge 1 g
Beilstein 778887
Formelmasse 164.09
Reinheit (%) 97%