Learn More
4-Hydroxy-2H-1-Benzotopyran-2-1, TRC
Artikelnummer. 30406424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406424 1 g 1 Gramm
30393450 500 mg 500 Milligramm
30390379 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8084931G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16854-67-4
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
Synonym 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
IUPAC-Name 4-Hydroxythiochromen-2-1
SMILES OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Formelmasse 178.0089