Learn More
4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30392419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392419 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH91860010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Summenformel C10 H12 O4
Menge 10 g
Synonym Ethanone, 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2,6-Dimethoxy-4-acetophenol, 2,6-Dimethoxy-4-acetylphenol, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Acetylsyringol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylethanone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, Acetosyringenin, Acetosyringone, Syringone, Syringylethanone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 196.1999
Formelmasse 196.0736