Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467617 25 g 25 Gramm
11379519 1 g 1 Gramm
11457617 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15676.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,5-dimethoxyzimtsäure ist eine in der MALDI-Massenspektrometrie häufig verwendete Matrix. Nützliche Matrix für eine Vielzahl von Peptiden und Proteinen. Durch Absorption von Laserstrahlung und Abgabe von Protonen (H+) an den Analyten gut als Matrix für MALDI geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-59-6
Summenformel C11H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.212
MDL-Nummer MFCD00004401
InChI-Schlüssel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2130006
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 224.21
Reinheit (%) 98%