Learn More
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362019 5 g 5 Gramm
11352019 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26074.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5192-62-1 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone is the reactant in the formation of unnatural novel polyketides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,6-Dimethyl-2-Pyron ist der Reaktant bei der Bildung von unnatürlichen neuen Polyketiden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5192-62-1
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00090424
InChI-Schlüssel VVBIGJOVPZMWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, 3,6-dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone, chembl51918, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-3,6-dimethyl, 2-hydroxy-3,6-dimethylpyran-4-one, hdmpo, 2-hydroxy-3,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, acmc-20amh7, methyl triacetic lactone, 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
PubChem CID 54690337
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,6-dimethylpyran-2-on
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)O1)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
Schmelzpunkt 209°C to 211°C
Menge 5 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%