Learn More
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30389286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389286 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH829900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Summenformel C15H14O4
Menge 100 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC-Name Methyl-4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Formelmasse 258.0892