Learn More
4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17973626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973626 100 mg 100 Milligramm
17931356 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973626 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0262.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Vanillylmandelic acid, VMA
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2- (4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Menge 100 mg
Formelmasse 198,0528 g/mol