Learn More
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, technische Qualität, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412060
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11412060
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28483.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3393-64-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Protonierter Diacetonalkohol und Protonierter 4-Hydroxy-3-Methyl-2 -Butanon durchlaufen als einzige primäre Reaktionen einer „Vinylierung“ und collisionsinduzierter Dehydratisierung, das Produkt der früheren Reaktion, das aus bis zu 40 % der gesamten Produktionenverteilung besteht.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3393-64-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00004739
InChI-Schlüssel VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl, 3-hydroxymethyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl-, +, acmc-1cngd, 3-methyl-4-hydroxy-2-butanone, vvsrecwzbbjotg-uhfffaoysa, 2-butanone,4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, technical grade
PubChem CID 18829
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(CO)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Brechungsindex 1.4325
Menge 1 g
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch