Learn More
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, technische Qualität, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Protonierter Diacetonalkohol und Protonierter 4-Hydroxy-3-Methyl-2 -Butanon durchlaufen als einzige primäre Reaktionen einer „Vinylierung“ und collisionsinduzierter Dehydratisierung, das Produkt der früheren Reaktion, das aus bis zu 40 % der gesamten Produktionenverteilung besteht.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Protonierter Diacetonalkohol und Protonierter 4-Hydroxy-3-Methyl-2 -Butanon durchlaufen als einzige primäre Reaktionen einer „Vinylierung“ und collisionsinduzierter Dehydratisierung, das Produkt der früheren Reaktion, das aus bis zu 40 % der gesamten Produktionenverteilung besteht.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone |
| Brechungsindex | 1.4325 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 102.13 |
| Reinheit (%) | 85% |
| Güte | Technisch |