Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30389017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389017 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9468701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
CAS 876-02-8
Summenformel C9H10O2
Menge 1 g
Synonym 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681