Learn More
4'-Hydroxy-3 '-nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483877 25 g 25 Gramm
11463877 1 g 1 Gramm
11473877 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18317.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6322-56-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6322-56-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00017002
InChI-Schlüssel MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl
PubChem CID 138723
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Menge 25 g
Beilstein 1959078
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%