Learn More
4-Hydroxy-3-nitrophenylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid |
| CAS | 10463-20-4 |
| Summenformel | C8H7NO5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.14 |
| Formelmasse | 197.0324 |