Learn More
4-Hydroxy-4'-Jodbiphenyl, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489627
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489627 100 g 100 Gramm
11469627 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22115.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 29558-78-9 | C12H9IO | 296.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29558-78-9
Summenformel C12H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 296.107
MDL-Nummer MFCD02258843
InChI-Schlüssel WJXIAMCDWSUSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-iodobiphenyl, 4'-iodo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl phenol, 4'-iodobiphenyl-4-ol, acmc-20amgy, pubchem9061, 4-4?iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl-phenol
PubChem CID 2064030
IUPAC-Name 4-(4-iodphenyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Schmelzpunkt 196°C to 202°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 296.11
Reinheit (%) ≥98%