Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477707 2500 mL 2500 Milliliter
11334719 100 mL 100 Milliliter
11467707 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16248.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.76 €
    54.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 12.11 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-4-methyl-2-Pentanon, wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt chemischer Produkte verwendet und wird als Lösungsmittel für einige Industriefarben verwendet, um die Löslichkeit von Farbenharzen anzupassen und die Verdampfungsrate zu regulieren. Es wird hauptsächlich in Farben und Beschichtungen (Coil Coatings, Holzlacke, Architekturbeschichtungen usw.) verwendet. Es ist ein gutes Lösungsmittel für organische Peroxide. Es kann auch für die Behandlung von Textilien und Leder, in der chemischen Synthese oder als Reinigungslösung verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004471
InChI-Schlüssel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 0.935
Siedepunkt 168°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.423
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥98%