Learn More
4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-dien, TRC
Artikelnummer. 30408728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408728 5 g -
30400140 2.5 g -
30391963 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9474255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25201-40-5
Summenformel C8 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
IUPAC-Name 4-Methylhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES CC(O)(CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-diene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5,9H,1-2,6-7H2,3H3
Formelmasse 126.1045