Learn More
4-Hydroxy-4-phenylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461648 1 g 1 Gramm
15471648 5 g 5 Gramm
15481648 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55418.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40807-61-2
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD00006000
InChI-Schlüssel KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96387
IUPAC-Name 4-Phenylpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Beilstein 141577
Synonym 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest