Learn More
4-Hydroxy-5-methyl-3-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30397316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397316 100 g
30402241 10 g
30397881 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH825270100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19322-27-1
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
IUPAC-Name 4-Hydroxy-5-Methylfuran-3-1
SMILES CC1=C(O)C(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Formelmasse 114.0317