Learn More
4-Hydroxy-6-(2-Oxoheptyl)-2H-Pyran-2-1, TRC
Artikelnummer. 30407041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94980810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327175-05-3
Summenformel C12H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Synonym 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
IUPAC-Name 4-Hydroxy-6-(2-Oxoheptyl)Pyran-2-1
SMILES CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Formelmasse 224.1049