Learn More
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024649
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11498577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19690.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4966-90-9 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in N,N-DMF ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4966-90-9
Summenformel C6H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00167612
InChI-Schlüssel QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
IUPAC-Name 4-Hydroxy-6-Methyl-3-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Schmelzpunkt >250°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1529425
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 97%