Learn More
4-Hydroxy-6-Methylcoumarin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10169122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10169122 1 g Glasflasche 1 Gramm
10536793 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10169122 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 372870010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13252-83-0 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13252-83-0
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
MDL-Nummer MFCD00085738
InChI-Schlüssel CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
PubChem CID 54686349
IUPAC-Name 2-hydroxy-6-methyl-4H-chromen-4-one
SMILES CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 261.0°C to 264.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver