Learn More
4'-Hydroxy-6-Methylflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404017 1 g 1 Gramm
15414017 5 g 5 Gramm
15424017 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30959.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 288401-04-7 | C16H12O3 | 252.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288401-04-7
Summenformel C16H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 252.269
MDL-Nummer MFCD03424432
InChI-Schlüssel YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-6-methylflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methylchromen-4-one, 6-methyl-4'-hydroxyflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl
PubChem CID 1659442
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)-6-methylchromen-4-on
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-6-methylflavone
Schmelzpunkt 238°C to 243°C
Menge 1 g
Formelmasse 252.28
Reinheit (%) 97%