Learn More
4-Hydroxy-6-methylpyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30396251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396251 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95227050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one
CAS 675-10-5
Summenformel C6H6O3
Menge 50 g
Synonym 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
SMILES CC1=CC(=CC(=O)O1)O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-6-Methylpyran-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317