Learn More
4-Hydroxy-6-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457938
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15457938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61404.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
CAS 3524-87-6
Schmelzpunkt 145°bis 150 °C
Farbe Weiß bis braun
Summenformel C5H6N2O
MDL-Nummer MFCD00053575
Menge 1 g
Synonym 4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylpyrimidin-4 3h-one, 4 1h-pyrimidinone, 6-methyl, 6-methyl-4-pyrimidinol, 4-pyrimidinol, 6-methyl, 6-methyl-4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidinol,6-methyl, 6-methyl-4-oxopyrimidine, 4 3h-pyrimidinone, 6-methyl
InChI-Schlüssel LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)N=CN1
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyrimidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 110.116
PubChem CID 19043
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest