Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411569 5 g 5 Gramm
15401569 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64381.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-(Trifluormethyl)-4-pyrimidinol wird als Baustein in der chemischen Synthese verwendet. Es kann auch für die Synthese von 10-[3-(6-Trifluormethylpyrimidin-4-yloxy)-propoxy]-(20S)-camptothecin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1546-78-7
Summenformel C5H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.087
MDL-Nummer MFCD00192530
InChI-Schlüssel LVOYSBZJJWPUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 6-trifluoromethyl pyrimidin-4 3h-one, 6-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 6-trifluoromethyl
PubChem CID 1268071
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC=NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 145548
Formelmasse 164.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin