Learn More
4-Hydroxy-7-Methoxycumarin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11946191 5 g Glasflasche 5 Gramm
10677631 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298850050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17575-15-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17575-15-4
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00673700
InChI-Schlüssel HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54691408
IUPAC-Name 4-Hydroxy-7-methoxychromen-2-on
SMILES COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 263.0°C to 265.0°C
Farbe Beige bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.