Learn More
4-Hydroxy-7-methoxychinazolin-6-yl-Esteressigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid |
| CAS | 179688-53-0 |
| Summenformel | C11 H10 N2 O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15) |
| SMILES | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | (7-Methoxy-4-oxo-3H-chinazolin-6-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.21 |
| Formelmasse | 234.0641 |